Print…
Tampas roscadas, ventiladas, para balões Erlenmeyer descartáveis, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4114-0038 4114-0045
214-1929EA 29.7 EUR
214-1929 214-1930
Tampas roscadas, ventiladas, para balões Erlenmeyer descartáveis, Nalgene®
Tampas Tampas para Frascos
De HDPE azul, com membrana de PTFE, estéreis.
  • Sterylne pakowanie, każda nakrętka pakowana w indywidualną plastikową torebkę
  • Membrana 0,2 µm z hydrofobowego PTFE, bardzo szczelna
  • Odpowiednie tylko do sterylnych jednorazowych kolb Erlenmeyera Nalgene®
As tampas ventiladas garantem um intercâmbio gasoso esterilizado, para agitadores e culturas de células em suspensão.