Print…
Frascos Erlenmeyer, de boca estreita, com junta padrão
Fornecedor: KARTELL
1460 1461 1462 1463 1464 1465
214-0132EA 5 EUR
214-0132 214-0133 214-0134 214-0135 214-0136 214-0175
Frascos Erlenmeyer, de boca estreita, com junta padrão
Balões Balões Erlenmeyer
De PP, transparentes.
  • Excelente resistência química
  • Resistentes ao calor até 121 °C (durante 20 minutos), uso prolongado a 100 °C
  • Superfícies lisas para fácil e rápida limpeza
Com graduações moldadas. Autoclaváveis. Fornecidos sem rolhas.