Print…
Balões Erlenmeyer com tampa roscada
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03025137 03025149 03025158 03025170
214-1206EA 35.7 EUR
214-1206 214-1210 214-1214 214-1216
Balões Erlenmeyer com tampa roscada
Balões Balões Erlenmeyer
DURAN®, de vidro borossilicato 3.3, clara, com rosca DIN e tampa de PBT vermelha.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Volume graduations and a white labelling area. Screw cap with PTFE coated seal.