Print…
Balões Erlenmeyer com deflectores, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4110-0250 4110-0500 4110-1000 4110-2000
710-4101EA 74.1 EUR
710-4101 710-4102 710-4103 710-4104
Balões Erlenmeyer com deflectores, Nalgene®
Balões Balões Erlenmeyer
De PC, transparentes.
  • Resistência térmica de −135 a +135 °C
  • Resistentes ao estilhaçamento, com elevada resistência mecânica
  • Têm boa resistência química, embora não sejam adequados para solventes, ácidos fortes ou soluções alcalinas
Com 4 deflectores integrados na base, numa só peça. Garantem uma excelente mistura de líquidos ou de culturas microbiológicas. As taxas de crescimento de E. coli e S. cerevisiae são comparáveis às observadas em balões de vidro. Os balões de 500 e 1000 ml têm boca direita e acomodam tampas normalizadas de 38 mm, feitas de aço resistente à corrosão ou de plástico.