Print…
Balões Erlenmeyer, de boca estreita ou larga, com rebordo arredondado, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
214-1166EA 11.77 EUR
214-1166 214-1122 214-1168 214-1102 214-1104 SCOT212166873 214-1107 214-1106 SCOT212164478 214-0337 214-1160 214-1162 214-1120 214-1164 SCOT212165474 SCOT212167372 214-1112 214-1156 214-1158 214-1114 SCOT212163276 214-1116 214-1118 SCOT212161772 SCOT212163979 SCOT212163679 214-1152 214-1154 214-1110 214-0338 214-1108 SCOT212166376
Balões Erlenmeyer, de boca estreita ou larga, com rebordo arredondado, DURAN®
Balões Balões Erlenmeyer
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Graduações de volume e zona para rotulagem.
Com código de rastreio impresso (identificação do lote); 214-1102 sem código de rastreio.
*Non DIN ISO size
Certificações: ISO 1773 boca estreita
DIN ISO 24450 boca larga