Print…
Balões Erlenmeyer com rosca, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
218033653 218035457 218034452 218032451
214-0190EA 39.4 EUR
214-0190 201-0376 214-0457 214-0456
Balões Erlenmeyer com rosca, DURAN®
Balões Balões Erlenmeyer
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, com ou sem tampa de rosca vermelha em PBT.
  • Muito boa resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Graduações de volume e área de rotulagem. O revestimento em PTFE incorporado na tampa garante que os frascos são totalmente à prova de fugas.
Com código de rastreio impresso (identificação do lote).