Print…
Balões Erlenmeyer, de boca estreita, com rebordo largo, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4102-0125 4102-1000 4102-2000 4103-0125 4103-0250 4102-0250
214-7102EA 114 EUR
214-7102 214-7105 214-7106 214-7122 214-7123 214-7103
Balões Erlenmeyer, de boca estreita, com rebordo largo, Nalgene®
Balões Balões Erlenmeyer
De PPCO translúcido, ou de PC transparente.
  • Mais seguros que os frascos de vidro, para utilização com agitadores
  • Autoclaváveis. A autoclavagem repetida dos de PC poderá, com o tempo, comprometer a sua resistência mecânica
  • Superfícies lisas para uma limpeza fácil e rápida
Balões feitos de PPCO, com graduações permanentes, adequados para uso laboratorial geral. O nível do líquido é fácil de ler. Os balões feitos de PC foram especialmente concebidos para a preparação e armazenamento de meios de cultura, bem como para diversos procedimentos de cultura celular. Leitura fácil e precisa do nível de líquido.