Print…
Balões Erlenmeyer, descartáveis, com tampa roscada, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4112-0250 4112-0500 4112-2000 4112-0125 4112-1000
214-0137EA 116 EUR
214-0137 214-0138 214-0139 214-1925 214-1926
Balões Erlenmeyer, descartáveis, com tampa roscada, Nalgene®
Balões Balões Erlenmeyer
PETG, transparente, com tampa de rosca HDPE.
  • Para efeitos de ventilação, é possível deixar parcialmente aberta a tampa de enroscar, de HDPE e à prova de derrames, rodando-a um quarto de volta
  • Embalados individualmente, para facilitar o armazenamento e o manuseamento
  • Risco reduzido de contaminação cruzada
Balões Erlenmeyer estéreis e descartáveis, reduzem o risco de contaminação cruzada. Ideais para agitadores e culturas em suspensão, e para a preparação e armazenamento de meios. Graduações em relevo, para uma leitura aproximada do conteúdo.