Print…
Balões Erlenmeyer, descartáveis, com tampa roscada, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4113-0250 4113-0500 4113-2000 4113-0125 4113-1000
214-0140EA 124 EUR
214-0140 214-0141 214-0142 214-1927 214-1928
Balões Erlenmeyer, descartáveis, com tampa roscada, Nalgene®
Balões Balões Erlenmeyer
De PETG, transparente, com tampa roscada de HDPE.
  • Para efeitos de ventilação, é possível deixar parcialmente aberta a tampa de enroscar, de HDPE e à prova de derrames, rodando-a um quarto de volta
  • Embalados individualmente, para facilitar o armazenamento e o manuseamento
  • Risco reduzido de contaminação cruzada
Os frascos Erlenmeyer côncavos, estéreis e descartáveis reduzem o risco de contaminação cruzada. Ideais para agitadores e culturas em suspensão, e para preparar e armazenar meios. Graduações em relevo, para uma leitura aproximada do conteúdo.