Print…
Balões Erlenmeyer, de boca larga, com tampas roscadas, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4109-0125 4109-0250 4109-0500 4109-1000
214-7222EA 94.4 EUR
214-7222 214-7223 214-7224 214-7225
Balões Erlenmeyer, de boca larga, com tampas roscadas, Nalgene®
Balões Balões Erlenmeyer
De PMP (TPX) transparente, com tampa roscada de PP.
  • Boa resistência química
  • Resistentes ao calor até 150 °C (até 170 °C por períodos curtos), autoclaváveis
  • Boa permeabilidade às microondas
Ideais para titulação, e para preparação e armazenamento de meios de cultura.