Print…
Balões Erlenmeyer, de boca larga, com tampas roscadas, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4108-0125 4108-0250 4108-0500
214-7202EA 93.3 EUR
214-7202 214-7203 214-7204
Balões Erlenmeyer, de boca larga, com tampas roscadas, Nalgene®
Balões Balões Erlenmeyer
De PC transparente, com tampa roscada de PP.
  • Robustos e significativamente mais seguros que os frascos de vidro, para utilização com agitadores
  • Os balões e as tampas podem ser autoclavados A autoclavagem repetida poderá, contudo, comprometer a resistência mecânica e translucidez dos frascos
  • As tampas roscadas não dispõem de vedantes adicionais, evitam a contaminação
Excelentes para preparar e armazenar meios de cultura, bem como para diversos procedimentos de cultura celular.