Print…
Balões Erlenmeyer, de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
4106-0125 4106-0250
214-7262EA 103 EUR
214-7262 214-7263
Balões Erlenmeyer, de boca larga, com tampa roscada, Nalgene®
Balões Balões Erlenmeyer
De FEP, translúcidos, com tampa roscada feita de ETFE.
  • Resistência química excelente
  • Termicamente resistentes, de –270 a +205 °C (balões), e de –100 a +150 °C (tampas)
  • Autoclaváveis e resistentes a esterilizações repetidas, por todos os métodos químicos
Inquebráveis, quase transparentes, não contaminantes e resistentes a quase todos os produtos químicos. Adequados para todos os solventes orgânicos e agentes oxidantes fortes. Podem ser usados
em ácido nítrico concentrado, para análises de elementos vestigiais.
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação
Certificação ambiental NAR Certificate of Retirement