Print…
Frascos de cultura de células Corning® Primaria™
Fornecedor: Corning
353824 353810
734-0076EA 433.7 EUR
734-0076 734-0074
Frascos de cultura de células Corning® Primaria™
Balões Frascos de Cultura de Células
De PS, com tratamento de cultura de tecidos, esterilizados, não pirogénicos.
  • Nitrogen-containing tissue culture surface chemistry improves attachment, spreading and growth for many primary cells or cell lines
  • Vented caps incorporate a 0,2 µm hydrophobic membrane
  • Optically clear and no special storage required
  • Convenient, peel-open packaging
A complexa superfície dos produtos Corning® Primaria™ é homogénea e estável e é usada para melhorar a aderência e a diferenciação dos vários tipos de células. A química das superfícies dos produtos Corning® Primaria™ é confirmada por ESCA (Electron Scanning for Chemical Analysis).
Nota: a área de cultura e a capacidade são nominais.