Print…
Frascos de cultura de células, Falcon®
Fornecedor: Corning
353014 353018 353024 353028 353082 353108 353109 353112 353009 353133 353107 353110 353135 353136 353138 353139 355000 355001
734-0009EA 260.69 EUR
734-0009 734-0010 734-0012 734-0014 734-0031 734-0044 734-0045 734-0047 734-0962 734-0965 734-0043 734-0046 734-0049 734-0050 734-0957 734-1031 734-0266 734-0267
Frascos de cultura de células, Falcon®
Balões Frascos de Cultura de Células
De PS, com tratamento de cultura de tecidos, esterilizados, não pirogénicos.
  • Graduações volumétricas impressas, de leitura fácil, e rótulo para inscrição
  • As tampas ventiladas integram uma membrana hidrófoba de 0,2 µm
  • As práticas embalagens de tipo médico, de abertura fácil, asseguram que a esterilidade dos frascos é mantida
O tratamento de culturas de tecidos por vácuo-gás de plasma assegura uma fixação, dispersão e crescimento celular consistente.
Barcoded (robotics/automation compatible).
Atenção: Nota: a área de cultura e a capacidade são nominais.