Print…
Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Fornecedor: Corning
354488 356488
734-0162EA 97.26 EUR
734-0162 734-0293
Gelatin cell culture flasks, Corning® BioCoat®
Balões Frascos de Cultura de Células
De PS, revestidos com gelatina porcina, esterilizados, não pirogénicos.
  • O substrato de gelatina melhora a fixação de vários tipos de células normais e transfectadas
  • O pré-tratamento com gelatina elimina o dispêndio de tempo com uma preparação demorada, economizando tempo e dinheiro
  • A consistência de lote para lote assegura resultados reprodutíveis
A gelatina Corning® BioCoat™ proporciona um substrato facilitador da fixação e crescimento, para cultura de vários tipos de células. Geralmente, a gelatina é usada na cultura de células normais eMais informação do produto