Print…
VWR®, Cobertores de combate a incêndios
Fornecedor: VWR Collection
118-1105EA 65 EUR
118-1105 118-1106 118-1107
VWR®, Cobertores de combate a incêndios
Primeiros socorros Cobertores de Combate a Incêndios
Feitos de material compósito, com duas camadas de fibra de vidro e uma camada de película retardadora de chamas. Extinção eficaz, mediante uma acção protectora. Para extinguir e abafar incêndios relativamente pequenos. Cobertores ecológicos, isentos de amianto.
  • Resistentes ao calor até 550 °C
  • Armazenamento seguro e à prova de pó, numa caixa de plástico com tampa, rotulada em três idiomas (alemão, inglês, francês)
  • A caixa pode ser montada na parede
  • Desdobram-se rápida e automaticamente, puxando as duas fitas
BS EN 1869
Certificações: BS EN 1869