Print…
Lava-olhos pessoal
Fornecedor: ORKLA CARE
7200 7221 720300 725200 7205
118-0001EA 19.7 EUR
118-0001 111-0164 111-0165 118-0153 118-0248
Lava-olhos pessoal
Primeiros socorros Lava-Olhos
Solução isotónica, tamponada e estéril de cloreto de sódio para lavar os olhos após um acidente. Disponível na versão de bolso para utilização única (235 ml) ou na versão montada na parede (500 ml). O frasco abre-se automaticamente ao ser retirado do suporte de parede e, por isso, tem de ser usado imediatamente.
  • Abertura fácil e rápida
  • A ocular, protegida do pó, também serve de dispositivo de abertura
  • Fluxo generoso de líquido para uma lavagem eficaz - a ocular do frasco canaliza o líquido para o olho, evitando derramamentos desnecessários
  • Neutraliza o valor de pH
Prazo de validade: quatro anos se o recipiente não for aberto.
* O suporte para frasco é fornecido sem solução lava-olhos.