Print…
Filtros de ventilação, Acro® 50
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4251 4256 4258 4400 4401 4250 4003 4672
514-4109EA 383 EUR
514-4109 514-4110 514-4111 516-7627 516-7628 516-7600 515-0125 PALL4672
Filtros de ventilação, Acro® 50
Filtros Filtros de Ventilação
Filtros reutilizáveis, com um desempenho superior para aplicações críticas, ideais para uso com biorreactores e fermentadores, e para filtração de solventes agressivos.
Membrana: hidrófoba, de PTFE reforçado a PP; caixa: de PP, autoclavável