Print…
Venting filters, Acro® 50
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
A50V002P2NV A50V002P2
514-4228EA 2240 EUR
514-4228 514-4227
Venting filters, Acro® 50
Filtros Filtros de Ventilação
Ideal para a ventilação de biorreactores, recipientes de fermentação e garrafões, ou para a purga com gás esterilizado de recipientes de cultura. Ideal para a fixação a sistemas descartáveis susceptíveis de esterilização por raios gama.
  • Connects easily to hoses of various sizes in-line or as a final filter
  • Light weight prevents crimping of tubing
  • Excellent for disposable systems
  • Eliminates cleaning validation
Emflon® II (hydrophobic PVDF) membrane; PP housing
Economical, disposable depth filter for venting applications or sterile gas delivery.Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable
Ø 50 mm
Débito de ar 27 L/min (1 bar)
Pressão máx. 4,1 bar
Max. temperature 60 °C
Entrada/saída adaptadores de tubagem escalonados de 6,4 - 12,7 mm de diâmetro