Print…
Filtros para gargalos de frascos, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
DS0320-2545 DS0320-5033 DS0320-5045
516-0577EA 206 EUR
516-0577 513-3203 516-0578
Filtros para gargalos de frascos, Nalgene®
Filtros Filtros para Gargalos de Frascos
De PS, reutilizáveis. Adequados para filtração analítica ou estéril, a vácuo ou sob pressão.
  • Com graduação e rosca
  • Placa de suporte de membranas amovível
  • Adaptador de tubos de PP
513-3203: para gargalos de 33 mm
516-0578 and 516-0577: For neck size 45 mm
PP tubing adapter
513-3203: for neck size 33 mm
516-0578: for neck size 45 mm
Informações de encomenda: The filter is not included and has to be ordered separately. It should have a diameter of 47 - 50 mm.