Print…
Filtros de seringa Acrodisc®, fibra de vidro
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4523 4529 AP-4523 AP-4527 AP-4529 AP-4140 AP-4141 AP-4142 AP-4143
514-4027EA 109 EUR
514-4027 516-7668 514-4072 514-0479 514-4074 514-1440 514-1441 514-1442 514-1443
Filtros de seringa Acrodisc®, fibra de vidro
Filtros Filtros de Seringa
Maximizam o débito com amostras difíceis de filtrar. Reduzem a colmatagem, podendo ser utilizados isoladamente ou em série com um filtro de membrana final, para aumentar a taxa de fluxo e o débito.
Membrana de fibra de vidro borossilicato, caixa de PP.