Print…
Cápsulas de filtro para amostragem de água subterrânea, GWV
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12020 12179 12180
516-7508EA 617 EUR
516-7508 516-7533 516-7534
Cápsulas de filtro para amostragem de água subterrânea, GWV
Filtros Cápsulas de Filtração (Membranas)
As Cápsulas GWV de capacidade elevada são concebidas para a preparação de amostras de água subterrânea para a análise de metais dissolvidos. A Certificação de Análise de 42 metais encontra-se impressa em cada embalagem.
  • Cumpre os requisitos de filtração dos E.U.A. EPA. para filtração de 0,45 µm
  • Reduz a necessidade de várias substituições do filtro durante a filtração de água subterrânea com muitos sedimentos e partículas, e assegura uma filtração rápida
  • As cápsulas GWV disponibilizam 5 vezes a área de filtração dos filtros convencionais de 142 mm
Membrana Versapor® (copolímero acrílico em suporte não tecido) numa caixa de polipropileno.