Print…
Cápsulas para amostragem de água subterrânea, Aquaprep™ 600
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12175 12176
300-0005EA 54.6 EUR
300-0005 516-7531
Cápsulas para amostragem de água subterrânea, Aquaprep™ 600
Filtros Cápsulas de Filtração (Membranas)
As cápsulas Aquaprep™ 600 foram concebidas para a preparação de amostras de água subterrânea para a análise de metais dissolvidos. A Certificação de Análise de 42 metais encontra-se impressa em cada embalagem.
  • Cumpre os requisitos de filtração dos E.U.A. EPA. para filtração de 0,45 µm
  • Reduz a necessidade de várias substituições do filtro durante a filtragem de água subterrânea com muitos sedimentos e partículas, e assegura uma filtração rápida
  • As cápsulas Aquaprep™ 600 dispõem de 4 vezes a área de filtração dos filtros convencionais de 142 mm
Membrana Supor® (polietersulfona hidrofílica) numa caixa de PP. Área efectiva de filtração: 600 cm²; pressão máxima 4,1 bar.
Dimensões: diâmetro 68 mm, comprimento 145 mm
Entrada/saída: dispositivo AquaPrep™: o adaptador de tubagem permite a ligação de tubos de 6,4 - 12,7 mm de D.I.