Print…
Unidades de filtração sob pressão, Sartobran®-P
Fornecedor: Sartorius
5235306D8-OO-A 5235307H7-OO-A 5235307H9-SS-A 5235307H8-SO-A 5235306D9-OO-A 5235306D9-SS-A 5235307H0-SS-V 5235307HS-FF-M 5235307H7-HH-A 5232107H1----P
515-0162EA 740 EUR
515-0162 515-0164 515-0259 515-0256 515-0163 515-0250 515-0253 515-0260 SARP5235307H7-HH-A SARP5232107H1----P
Unidades de filtração sob pressão, Sartobran®-P
Filtros Cápsulas de Filtração (Membranas)
Para filtração de soluções contendo proteínas. Compatíveis com soluções aquosas com um pH de 4 a 8, e também com a maioria dos álcoois e hidrocarbonetos.
  • Integridade testada
PP housing, double layer cellulose acetate membrane, autoclavable.
Pressão máx.: 4 bar a 20 °C.
Também disponíveis, a pedido, com flange sanitária.
Also available with sanitary flange on request.