Print…
Unidades de filtração sob pressão, Sartolab® P20 e P20 Plus
Fornecedor: Sartorius
18072-D 18068-D 18075-D 18091-D 18089-D 18090-D 18092-D 18076-N
517-0022EA 56.4 EUR
517-0022 517-0009 517-0007 514-1300 514-1298 514-1299 514-1301 517-0021
Unidades de filtração sob pressão, Sartolab® P20 e P20 Plus
Filtros Cápsulas de Filtração (Membranas)
Unidades prontas a usar que, quando ligadas a uma bomba de membrana ou de tubo, esterilizam de forma rápida e fiável de 100 a 10000 ml de meios e soluções aquosas.
  • Válvula de ventilação com membrana de PTFE
Membrana de acetato de celulose/PES, P20 plus, com pré-filtro de fibra de vidro; caixa de PC, estéril.
Holdup volume:
- Sartolab® P20: 1 ml
- Sartolab® P20 Plus: 1,2 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 1 ml
Filtration Range:
- Sartolab® P20: 100 to 5000 ml
- Sartolab® P20 Plus: 100 to 10000 ml
- Sartolab® P20 Prefilter: 100 to 10000 ml
Embalagem: Em embalagens individuais esterilizadas.