Print…
Filtros Pallflex®
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
7194 7200 7201 7204 7205 7217 7219 7223 7224 7203 7221 7222 7202 XQ250ETDS0150 7202D
516-7985EA 61.5 EUR
516-7985 516-7991 516-7992 516-7995 516-7996 516-8008 513-0034 516-8014 516-8015 513-0029 513-0035 516-8013 513-0028 PALLXQ250ETDS0150 PALL7202D
Filtros Pallflex®
Filtros Filtros de Fibra de Vidro
Filtros versáteis, indicados para uma vasta gama de aplicações de monitorização do ar.
  • Podem ser utilizados em aplicações com temperaturas elevadas
  • Ideais para o teste de gasóleo e de outras emissões exigidas pelas agências ambientais
Tissuquartz™: Puro quartzo, sem material ligante. Retenção de aerossóis: 99,9%
Fiberfilm™: De fibras de vidro borosilicato resistentes ao calor, revestidas a fluorocarbono (TFE). Retenção de aerossóis: 96,4%
Emfab™: De microfibras de vidro borosilicato reforçadas com tecido de vidro e ligadas com PTFE. Retenção de aerossóis: 99,95%
* sem tratamento térmico