Print…
Papéis de filtro quantitativo
Fornecedor: Sartorius
FT-3-102-070 FT-3-104-185 FT-3-127-110 FT-3-127-070 FT-2-101580580 FT-2-102580580 FT-2-103580580 FT-2-127580580 FT-3-101-090 FT-3-101-150 FT-3-103-090 FT-3-103-110 FT-3-104-055 FT-3-104-070 FT-3-105-125
515-1162EA 16.7 EUR
515-1162 515-1208 516-7044 516-7042 SARTFT-2-101580580 SARTFT-2-102580580 SARTFT-2-103580580 SARTFT-2-127580580 515-1143 515-1146 515-1183 515-1184 515-1202 515-1203 515-1226
Papéis de filtro quantitativo
Filtros Papéis de Filtro Papel de filtro quantitativo
Estes papéis de filtro são feitos de pasta de papel refinada e de linters com um teor de alfa-celulose superior a 98%. Estão cobertos por uma garantia que assegura estarem isentos de quaisquer ácidos residuais, e o seu teor de cinzas é extremamente reduzido. Em resultado disso, estes filtros estão praticamente isentos de cinzas. Todos os papéis de filtro sem cinzas Sartorius se caracterizam por uma elevada resistência no estado húmido e por uma pureza elevada, pelo que estão particularmente indicados para análises quantitativas, funis de Büchner e filtração sob pressão ou a vácuo.
388: “Ponto preto” Para precipitados grosseiramente flocosos e volumosos, em especial hidróxidos de ferro, alumínio e crómio; sulfuretos de cobre, bismuto, cobalto e ferro; vários depósitos metálicos orgânicos coloridos; determinação de silício na análise de aço e gusa; para soluções ácidas e ligeiramente alcalinas; filtração sob pressão.
389: “Ponto branco” O grau mais usado para análises; para precipitados relativamente grosseiros, tais como prata, arsénio, antimónio, cádmio, chumbo, ferro e sulfuretos de manganês; cromato de chumbo; molibdato fosforoso de amónio; carbonatos alcalino-terroso, ...; para soluções ácidas e ligeiramente alcalinas; filtração sob pressão.
390: “Ponto verde” Para a filtração de precipitados finos; sulfato de bário; molibdato de chumbo; dióxido de chumbo; hidróxido de cálcio; fluoreto de cálcio; níquel, sulfuretos de zinco e estanho; para soluções ácidas e ligeiramente alcalinas; filtração sob pressão.
393: 'Purple dot filter' Ideal for particularly difficult filtration conditions and especially fine-grained precipitates; barium sulphate; copper oxide.