Print…
Unidade de filtração autoclavável, com tripé
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
11872 11873
516-7504EA 7590 EUR
516-7504 516-7505
Unidade de filtração autoclavável, com tripé
Suportes para filtros
Recomendada para filtração de produtos como, por exemplo, produtos químicos agressivos, solventes usados em laboratórios, meios de cultura de células, produtos oftalmológicos, produtos farmacêuticos, vitaminas, água processada, antibióticos e produtos fotosensíveis (gases e líquidos).
  • O seu design optimiza a utilização da área do filtro em mais 15% do que a maior parte das unidades da concorrência, assegurando taxas de fluxo mais elevadas e aumentando a vida útil da unidade
  • Ligações sanitárias, fáceis de usar e adequadas para aplicações farmacêuticas
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Área de filtração 126 cm² 587 cm²
Tipo 142 mm 293 mm
Environmentally Preferable
Dimensões Clearance between flange and benchtop: 290 mm Clearance between flange and benchtop: 290 mm
Entrada/saída conexão Sanitary 38 mm fittings Sanitary 38 mm fittings
Max. operating pressure 6,9 bar 6,9 bar
Peso 7 kg 17 kg