Print…
Rampa de filtração, Combisart®
Fornecedor: Sartorius
16840 16841
516-7030EA 162 EUR
516-7030 611-1247
Rampa de filtração, Combisart®
Coletores múltiplos
Com o sistema Combisart® pode selecionar quais os consumíveis adequados às suas necessidades na garantia de qualidade. De design modular e acessórios standard comprovados a sua escolha é fácil.
No centro do sistema está uma ramificação de aço inoxidável, concebida para acomodar todos os tipos de porta-filtros e funis tais como:
- unidades prontas a usar, como BioSart® 100 e os funis BioSart® 250
- funis de aço inoxidável que podem ser esterilizados por fogo e usados para contagem de colónias
Porta-filtros autoclaváveis de policarbonato e vidro
Fornecimento: rampa de filtraçãoMais informação do produto