Print…
Cabeças de funis de filtração, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
247202407 247205001 247209003 247212408 247215002 247219004
511-5110EA 27.3 EUR
511-5110 511-5120 511-5130 511-5117 511-5127 511-5137
Cabeças de funis de filtração, DURAN®
Funis Funis de filtração Funis de filtração
Cabeça do filtro em DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente, funil em PP e dois anéis vedantes de borracha fluorada.
  • Intercâmbio fácil dos discos
  • Remoção simples e segura do material filtrado
  • Limpeza fácil dos discos em ambos os lados
Suporte de filtro 511-5126 (48 mm Ø), para filtro de papel ou membrana no modelo de 250 ml.
Informações de encomenda: Corpo do funil roscado e dois anéis, sem disco filtrante.