Print…
Sistemas de filtragem a vácuo, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
130-4020 130-4045
513-1301EA 113 EUR
513-1301 513-1302
Sistemas de filtragem a vácuo, Nalgene®
Filtros Filtros para Gargalos de Frascos
Membrana de nitrato de celulose, parte superior de PP, parte inferior de PS. Prontos a usar para análises microbianas, análises da qualidade da água ou testes ambientais.
  • Graduação nas partes superior e inferior
  • Fácil remoção da membrana
* com retícula cinzenta