Print…
Sistemas de filtração a vácuo de topo de garrafa, sem membrana, Nalgene®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
300-4000 300-4050 300-4100
513-3001EA 195 EUR
513-3001 513-3002 513-3003
Sistemas de filtração a vácuo de topo de garrafa, sem membrana, Nalgene®
Filtros Filtros para Gargalos de Frascos
PS, sistemas de filtragem a vácuo reutilizáveis. Adequado para filtração analítica ou estéril, sob vácuo ou pressão.
  • Receptor graduado
  • Dois braços laterais para tubos com diâmetro interior de 6 - 8 mm
  • Com tampa, para facilitar o armazenamento estéril do filtrado
Compatible with 47/50 mm membranes.
Fornecimento: Suporte e recetor, placa analítica, placa de esterilização e tampa.