Print…
Cassetes de monitorização do ar
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4338 4376 4339-N
515-0007EA 363 EUR
515-0007 516-7620 515-0008
Cassetes de monitorização do ar
Filtros Cassetes de Filtração
Membrana: 0,8 µm GN-4 Metricel® (ésteres mistos de celulose) com almofada de suporte de celulose.
  • Leakproof and tamperproof
Tamanho do filtro: 25 mm
- Caixa: de PP com enchimento de carbono
- Usado para monitorizar constituintes respiráveis como sílica, metal e poeiras
- Ø×C global: 28×79 mm
Filter size: 37 mm
- Housing: SAN (styrene acrylonitrile)
- Used to monitor respirable constituents such as nuisance dust, silica, aerosols and airborne particulates
- Overall Ø×L: 2-piece: 42×28 mm; 3-piece: 42×38 mm