Print…
Filtros Acrodisc® com membrana Mustang® E
Fornecedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Acrodisc®
514-4235EA 260 EUR
514-4235
Filtros Acrodisc® com membrana Mustang® E
Filtros Filtros de Seringa
Para remover endotoxinas da água, de tampões, de açúcares neutros e de algumas soluções biológicas. Igualmente adequados para preparação de plasmídeo para transfecção.
Esterilizados por radiação gama e embalados individualmente.
Flow rate: 1 to 4 ml/min