Print…
Viseiras, Relrsi/Relpsi
Fornecedor: Bollé Safety
RELRSI RELPSI
111-0334EA 44.9 EUR
111-0334 111-1012
Viseiras, Relrsi/Relpsi
Viseiras
Viseira de protecção com banda de cabeça ajustável para assegurar que não se desloca enquanto estiver a trabalhar.
  • Visão panorâmica
  • Viseira rebatível ultrarresistente, feita de PP amarelo
  • Proteção feita de acetato antiembaciamento com 1,5 mm de espessura ou de PC com 1,0 mm de espessura
  • A viseira de acetato oferece proteção contra arcos elétricos devido a curto-circuito
Peso: 200 g
EN 166, EN 170 (Acetate face shield only)
Certificações: EN 166, EN 170 (só viseira de acetato).