Print…
Viseira, Bionic™
Fornecedor: Honeywell Safety
1011624 1011623 1011933
111-0134EA 68.3 EUR
111-0134 111-0133 111-0252
Viseira, Bionic™
Viseiras
Esta viseira inovadora proporciona protecção contra perigos mecânicos extremos e pode ser usada em combinação com óculos de protecção ou com protecção respiratória.
  • Com protecção acrescida para a testa e para o queixo
  • Mecanismo de bloqueio para segurança adicional
  • Acolchoado extramacio com banda anti suor lavável ou substituível
  • Possibilidade de diversos ajustes para melhor conforto
Peso: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Certificações: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9