Print…
Protetores faciais, Clearways
Fornecedor: Honeywell Safety
1002360 1002353 1002354 1002359 1002369 1002366
111-1253EA 12.3 EUR
111-1253 111-1254 111-3550 111-1359 111-1361 111-1360
Protetores faciais, Clearways
Viseiras
Esta combinação oferece resistência e durabilidade. As viseiras são adequadas para diferentes tipos de aplicações.
  • Lightweight - comfortable enough to wear all day
  • Integral visor fitting ensures extra protection against chemical seepage
  • Economical replaceable visor available in acetate or PC (PC: High impact; acetate: Chemical resistant)
Peso: 160 g
Visor: 200 mm
EN 166
Certificações: EN 166
Informações de encomenda: Visor, brow guard, and chin guard must be ordered separately. See Accessories tab for full component listings. Holder must also be ordered separately (see 111-1210 or 111-3549 series).