Print…
Extractores Soxhlet
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05360025 05360031 05360037 05360043 05360046 05360049 05360058 05360070 05365025 05365031 05365037 05365043 05365049 05395125 05395131 05395137 05395143 05395149 05395158 05395170 05360052 05395146 05395152 05365046
533-2131EA 228 EUR
533-2131 533-2132 533-2133 533-2134 533-2135 533-2136 533-2138 533-2139 533-0039 533-0040 533-0041 533-0042 533-0043 533-2141 533-2142 533-2143 533-2144 533-2146 533-2148 537-1000 533-2137 533-2145 533-2147 537-0030
Extractores Soxhlet
Extractores Extractores Soxhlet e do tipo Soxhlet
Vidro de borossilicato DURAN®. Para a extracção a partir de sólidos com solventes.
O solvente circula continuamente e é destilado a partir da amostra recolhida antes de entrar novamente em contacto com o sólido. O extracto é concentrado no balão de destilação. O método permite uma separação eficaz com quantidades relativamente pequenas de solventes de extracção.
Fornecimento: O aparelho completo consiste num balão de fundo redondo, um extractor com ligação IN 29/32 e um condensador com rosca GL 14. Todos os componentes estão disponíveis em separado.