Print…
Tampões auditivos de uso múltiplo, 1261, Howard Leight®
Fornecedor: 3M
1261 1271
111-0039EA 114 EUR
111-0039 111-0040
Tampões auditivos de uso múltiplo, 1261, Howard Leight®
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos reutilizáveis
Tampões auditivos fabricados a partir de material elástico e macio para garantir um ajuste seguro e confortável.
  • Os tampões podem ser inseridos sem compressão
  • Podem ser lavados e reutilizados várias vezes
  • Possuem um design único que facilita a inserção
Adequados para ambientes sujos e empoeirados.
SNR: 25 dB
EN 352-2
Certificações: EN 352-2
Fornecimento: São fornecidos com um estojo para protecção completa dos tampões.
Atenção: * Tamanho único.