Print…
Tampões com banda, 1310
Fornecedor: 3M
1310 1311 ES01300 ES01301 ES01301UK ES01300UK
111-1031EA 78.1 EUR
111-1031 111-1032 111-0445 111-0446 111-1074 111-1688
Tampões com banda, 1310
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos com banda
Ideais para períodos de utilização longos, com níveis de ruído variáveis.
  • O design flexível da banda ajuda a manter uma pressão baixa constante, num nível confortável, independentemente do tamanho das cabeças
  • Pode ser usada tanto à volta da cabeça, como por baixo do queixo
  • Para maior higiene, os tampões redondos não penetram no canal auditivo
  • Os tampões protectores de substituição são fáceis de colocar e económicos
SNR: 26 dB
EN 352-2
Certificações: EN 352-2
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable