Print…
Tampões auditivos descartáveis, Bilsom 303
Fornecedor: Honeywell Safety
1006186 1006187 1005073 1005074 1007192 1007193 1006204
111-1291EA 40.9 EUR
111-1291 111-1292 111-3560 111-3564 111-2157 111-2158 DALL1006204
Tampões auditivos descartáveis, Bilsom 303
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos descartáveis
Os tampões de PVC moldado e sem espuma estão disponíveis em dois tamanhos para garantir um ajuste adequado e confortável.
  • Espuma, sem cordão
  • Forma cónica para fácil inserção
  • Superfície exterior macia para uma melhor higiene
  • Dispensador transparente fácil inserção
SNR: 33 dB
EN 352-2
Certificações: EN 352-2.
Embalagem: Disponíveis como pares individuais ou num dispensador de montagem na parede Bilsomat 400.