Print…
Tampões auditivos descartáveis, Laser Lite®
Fornecedor: Honeywell Safety
3301105 3301106 1013047
111-0137EA 41.4 EUR
111-0137 111-0138 111-0395
Tampões auditivos descartáveis, Laser Lite®
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos descartáveis
Os protetores auriculares Laser Lite® oferecem conforto ideal para uso prolongado.
  • Cores vibrantes
  • Espuma auto-ajustável para poder ser utilizada por praticamente qualquer utilizador
  • Formato em T para fácil inserção e utilização
SNR: 35 dB
EN 352-2
Certificações: EN 352-2
Atenção: * One size fits all.