Print…
Tampões auditivos descartáveis, 1100/1110
Fornecedor: 3M
1100 1110
111-1021EA 45 EUR
111-1021 111-1022
Tampões auditivos descartáveis, 1100/1110
Tampões de ouvidos Tampões de ouvidos descartáveis
Tampões de espuma suaves, macios e resistentes à sujidade, moldáveis para uma excelente protecção auditiva.
  • Em cor de laranja brilhante para aumentar a visibilidade
  • Podem ser combinados com protectores para ouvidos
  • Disponíveis com cordão para fácil remoção e recuperação
A forma cónica proporciona um ajuste confortável à maioria dos canais auditivos.
SNR: 37 dB.
EN 352-2
Certificações: EN 352-2.
Atenção: * One size fits all.