Print…
Kits de dissecação
Fornecedor: RSG Solingen
631-0618EA 50.4 EUR
631-0618 631-0617 631-0616
Kits de dissecação
Kits para dissecação
Kit pequeno - seis unidades: bisturi afiado, 160 mm, lâmina de 40 mm; espátula, 150×10 mm; pinça afiada, direita, 105 mm; tesouras de microscopia, direitas, 100 mm; agulha direita com pega de plástico, 140 mm; lanceta com pega de plástico, 140 mm
Kit grande - nove unidades: bisturi afiado, 160 mm, lâmina de 40 mm; espátula, 150×10 mm; pinça afiada, direita, 105 mm; tesouras de microscopia, direitas, 100 mm; tesouras de microscopia, curvas, 100 mm; agulha direita com pega de plástico, 140 mm; agulha curva com pega de plástico, 140 mm; lanceta com pega de plástico, 140 mm; lâmina com cabo de plástico
Kit anatómico - 13 unidades: bisturi afiado, 160 mm, lâmina de 40 mm; bisturi afiado, 130 mm, lâmina de 17 mm; bisturi redondo, 130 mm, lâmina de 17 mm; espátula 150×10 mm; pinça afiada, direita, 105 mm; pinça romba, direita, 115 mm; tesouras de microscopia, direitas, 100 mm; tesouras de microscopia, curvas, 100 mm; tesouras para ligaduras afiadas/rombas, 130 mm; orientador, 150 mm; agulha direita com pega de plástico, 140 mm; agulha curva com pega de plástico, 140 mm; lanceta com cabo de plástico, 140 mm