Print…
VWR®, Suportes porta-luvas
Fornecedor: VWR Collection
211-0343EA 38.4 EUR
211-0343 211-0344
VWR®, Suportes porta-luvas
Glove Dispensers
Suportes em aço com revestimento epoxi compatíveis com a maioria das caixas de luvas existentes no mercado.
  • Disponível com um suporte de caixa única ou de três caixas
  • Monta-se facilmente na parede
Colour: White
Informações de encomenda: Parafusos incluídos.