Print…
Inclinómetros para gargalos
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05476101 05476104 05476110 05476113 05476119 05476122 05476128 05476137 05476107
612-9850EA 42.3 EUR
612-9850 612-9851 612-9852 612-9853 612-9855 612-9856 612-9857 612-9858 201-1077
Inclinómetros para gargalos
Inclinómetros para Gargalos de Garrafa
De vidro borossilicato 3.3 DURAN®, claro.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
Pipetador com junta cónica esmerilada NS 29/32. Frascos correspondentes: 215-1117 e 215-1118.