Print…
Barquinhos de pesagem, descartáveis
Fornecedor: Lüdi
611-9000EA 29.1 EUR
611-9000
Barquinhos de pesagem, descartáveis
Barquinhos Barquinhos de Pesagem
Alumínio
  • Ø de 100 mm
  • Altura do rebordo: 7 mm
Para a determinação do teor de humidade.
  • Ø de 100 mm
  • Altura do rebordo: 7 mm
Para a determinação do teor de humidade.