Print…
VWR®, Barquinhos de pesagem e secagem descartáveis
Fornecedor: VWR Collection
611-1350EA 61.6 EUR
611-1350 611-1351 611-1352 611-1353 611-1354 611-1380 611-3658 611-3659 VWRI611-1354
VWR®, Barquinhos de pesagem e secagem descartáveis
Barquinhos Barquinhos de Pesagem
Pratos e panelas de alumínio.
  • Compatíveis com a maioria das balanças e secadores
  • Isentos de óleo
  • Ligeiramente afunilados, para facilitar o empilhamento
Robustos e descartáveis. Ideais para pesagens gerais, dispensação, armazenamento e secagem.