Print…
VWR®, Barquinhos de pesagem descartáveis com pegas
Fornecedor: VWR Collection
611-1362EA 140 EUR
611-1362 611-1371 611-1372 611-1378 611-1379
VWR®, Barquinhos de pesagem descartáveis com pegas
Barquinhos Barquinhos de Pesagem
De alumínio.
  • Fundo plano e lados ondulados, para maior rigidez
  • Dispõem de pegas, para facilitar o manuseamento
  • Isentos de óleo
  • Ligeiramente afunilados, para facilitar o empilhamento
Barquinhos robustos descartáveis, com lados ondulados e pegas. Ideais para pesagens gerais, dispensação e armazenamento. Também funcionam como cápsulas de evaporação, recipientes para peças ou protectores contra o pó.