Print…
VWR®, Barquinhos de pesagem descartáveis
Fornecedor: VWR Collection
25433-020
611-1373EA 52 EUR
611-1373 611-1374 611-1375 611-1376 611-1377 25433-020
VWR®, Barquinhos de pesagem descartáveis
Barquinhos Barquinhos de Pesagem
De alumínio leve.
  • Rebordo enrolado para uma estabilidade acrescida
  • Isentos de contaminantes e de óleo
  • Empilháveis
Ideais para pesagem, colheita de amostras, dispensação, armazenamento, processamento dos alimentos, evaporação ou uso laboratorial geral.